Learn More
2-Amino-4-Methylbenzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10099551 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10671503 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10099551 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00794DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 39549-79-6
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00221474
InChI-Schlüssel RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
PubChem CID 2801474
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzamid
SMILES CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%