Learn More
2-Amino-4-Methylbenzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697734
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10099551
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00794DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 39549-79-6
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00221474
InChI-Schlüssel RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
PubChem CID 2801474
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzamid
SMILES CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%