Learn More
2-Amino-4-Methylbenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10170802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10170802 1 g 1 Gramm
10118474 5 g 5 Gramm
10445912 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10170802 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00555DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 2305-36-4
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00047853
InChI-Schlüssel RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 75316
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%