Learn More
2-Amino-4-Methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359358 25 g 25 Gramm
11349358 1 g 1 Gramm
11339358 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11359358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043260.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 26830-96-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26830-96-6
Summenformel C8H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.17
MDL-Nummer MFCD00173706
InChI-Schlüssel LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
IUPAC-Name 2-Amino-4-Methylbenzonitril
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver