Learn More
2-Amino-5-Brom-2'-Fluorbenzophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418478 5 g 5 Gramm
15408478 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61882.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1479-58-9 | Molecular Formula: C13H9BrFNO | Molecular Weight: 294.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1479-58-9
Summenformel C13H9BrFNO
Molekulargewicht (g/mol) 294.12
MDL-Nummer MFCD00038380
InChI-Schlüssel XCOKDXNGCQXFCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 2-amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl methanone, methanone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl, 4-bromo-2-2-fluorobenzoyl aniline, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl ketone, 2-amino-5-bromo-2-fluorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-phenyl-2-fluoro-phenyl-methanone, 2-amino-2-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromo-2'-fluoro benzophenone
PubChem CID 73865
IUPAC-Name (2-amino-5-bromphenyl)-(2-fluorphenyl)methanon
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 5 g
Formelmasse 294.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest