Learn More
2-Amino-5-Brombenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496297
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496297 1 g 1 Gramm
15406307 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33491.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 29124-57-0 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Participate in synthesis and structure activity of novel camptothecin analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beteiligung an der Synthese und Strukturaktivität neuartiger Camptothecin-Analoga.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29124-57-0
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.035
MDL-Nummer MFCD10696879
InChI-Schlüssel VBYZWJMZASVGNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromobenzenecarbaldehyde, 5-bromoanthranilaldehyde, 4-bromo-2-formylaniline, benzaldehyde,2-amino-5-bromo, benzaldehyde, 2-amino-5-bromo, pubchem19693, aminobromobenzenecarbaldehyde, 2-amino-5-bromobenzaidehyde, 2-amino-5-bromo-benzaldehyde
PubChem CID 23510475
IUPAC-Name 2-amino-5-Brombenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 200
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest