Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348476 5 g 5 Gramm
11338476 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17515.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20028-53-9 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
2-Amino-5-Chlorobenzaldehyde is used as a raw material in organic synthesis. It also serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-chlorbenzaldehyd wird als Rohstoff in der organischen Synthese verwendet. Es dient auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20028-53-9
Summenformel C7H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.581
MDL-Nummer MFCD02093936
InChI-Schlüssel KUIFMGITZFDQMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem7364, acmc-209vm9, 3-chloro-6-aminobenzaldehyde, 2-amino-5-chloro-benzaldehyde, 2-amino-5-chlorobenz-aldehyde, 5-chloroanthranilaldehyde
PubChem CID 2773898
IUPAC-Name 2-amino-5-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 68°C to 74°C
Menge 5 g
Beilstein 2716096
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 97%