Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469073 1 g 1 Gramm
11479073 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11153.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5202-85-7 | C7H7ClN2O | 170.596 g/mol
2-Amino-5-chlorobenzamide react with 2-Azido-benzoyl chloride to get 2-Azido-5'-chloro-2'-carboxamidobenzanilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-Chlorbenzimid reagiert mit 2-Azido-Benzoylchlorid, um 2-Azido-5′ -chlor-2′-carboxamidobenzanilid zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5202-85-7
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.596
MDL-Nummer MFCD00017126
InChI-Schlüssel DNRVZOZGQHHDAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilamide, benzamide, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzamide, 5-chloro-2-aminobenzamide, 2-azanyl-5-chloranyl-benzamide, pubchem13624, acmc-1axdu, 3-14-00-00963 beilstein handbook reference, 5mk
PubChem CID 78876
IUPAC-Name 2-amino-5-Chlorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzamide
Schmelzpunkt 169°C to 173°C
Menge 1 g
Beilstein 743347
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone.
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) ≥98%