Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081252
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469073
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11153.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5202-85-7 | C7H7ClN2O | 170.596 g/mol
2-Amino-5-chlorobenzamide react with 2-Azido-benzoyl chloride to get 2-Azido-5'-chloro-2'-carboxamidobenzanilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-Chlorbenzimid reagiert mit 2-Azido-Benzoylchlorid, um 2-Azido-5′ -chlor-2′-carboxamidobenzanilid zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5202-85-7
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.596
MDL-Nummer MFCD00017126
InChI-Schlüssel DNRVZOZGQHHDAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilamide, benzamide, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzamide, 5-chloro-2-aminobenzamide, 2-azanyl-5-chloranyl-benzamide, pubchem13624, acmc-1axdu, 3-14-00-00963 beilstein handbook reference, 5mk
PubChem CID 78876
IUPAC-Name 2-amino-5-Chlorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzamide
Schmelzpunkt 169°C to 173°C
Menge 1 g
Beilstein 743347
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone.
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) ≥98%