Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Amino-5-chlorobenzoic acid is used in the preparation of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). Also used to produce 6-chloro-3H-quinazolin-4-one at temperature of 180°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Amino-5-chlorbenzoesäure wird zur Herstellung krankheitsmodifizierender Antirheumatika (DMARD) verwendet. Es wird außerdem zur Herstellung von 6-Chlor-3H-chinazolin-4-on bei einer Temperatur von 180 °C verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-chlorobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | ∼208°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 639027 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 171.58 |
| Reinheit (%) | 98% |