Learn More
2-Amino-5-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446887
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446887 100 g 100 Gramm
11426887 5 g 5 Gramm
11436887 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14329.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 635-21-2 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
2-Amino-5-chlorobenzoic acid is used in the preparation of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). Also used to produce 6-chloro-3H-quinazolin-4-one at temperature of 180°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-chlorbenzoesäure wird zur Herstellung krankheitsmodifizierender Antirheumatika (DMARD) verwendet. Es wird außerdem zur Herstellung von 6-Chlor-3H-chinazolin-4-on bei einer Temperatur von 180 °C verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-21-2
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007838
InChI-Schlüssel IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilic acid, 5-chloro-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-chloro, anthranilic acid, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzoic acid, unii-z2y66jmi31, 2-carboxy-4-chloroaniline, chembl36767, 5-amino-3-carboxy-1-chlorobenzene, 2-amino-5-chlorobenzoicacid
PubChem CID 12476
IUPAC-Name 2-Amino-5-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼208°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 639027
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%