Learn More
2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10082630 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10082630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 203241000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride
Namenshinweis 97%
CAS 445-03-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5ClF3N
Strukturformel H2NC6H3(Cl)CF3
Brechungsindex 1.5059 to 1.5079 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00007841
Menge 100 g
Beilstein 12, III, 1921
Synonym 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
InChI-Schlüssel CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
PubChem CID 67961
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.