Learn More
2-Amin-5-Chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10040720
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
1072-98-6
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006324
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
66174
5-Chlorpyridin-2-Amin
C1=CC(=NC=C1Cl)N
1072-98-6
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006324
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chloropyridine, 2-pyridinamine, 5-chloro, 5-chloro-2-pyridinamine, 5-chloro-2-pyridylamine, 5-chloro-2-aminopyridine, 5-chloro-pyridin-2-ylamine, amino 2--5-chloropyridine, pyridine, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro pyridine, 2-amino5-chloropyridine
66174
5-Chlorpyridin-2-Amin
C1=CC(=NC=C1Cl)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chloropyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134.0°C to 138.0°C
Farbe Beige bis Beige-Braun
Siedepunkt 127.0°C to 128.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Cl(C5H3N)NH2
Menge 100 g
Beilstein 22, V,8, 451
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L water (20°C)
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.