Learn More
2-Amino-5-cyanpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11344166
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4214-73-7
C6H6N3
120.13
MFCD00128902
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-O
2-amino-5-cyanopyridine, 6-aminonicotinonitrile, 6-amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino, 2-amino-5-cyano pyridine, 6-aminonicotinonitril, zlchem 518, pubchem5752, acmc-209jnu
818260
NC1=CC=C(C=[NH+]1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4214-73-7
C6H6N3
120.13
MFCD00128902
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-O
2-amino-5-cyanopyridine, 6-aminonicotinonitrile, 6-amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino, 2-amino-5-cyano pyridine, 6-aminonicotinonitril, zlchem 518, pubchem5752, acmc-209jnu
818260
NC1=CC=C(C=[NH+]1)C#N
2-Amino-5-cyanopyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-Cyanopyridin ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt für die organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-cyanopyridine
Schmelzpunkt 159°C to 164°C
Siedepunkt 240°C to 250°C (15 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 113876
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-Amino-5-cyanopyridin-1-ium
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 98%