Learn More
2-Amino-5-Fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10713541 1 g Glasflasche 1 Gramm
10474555 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308940010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55 €
    48.65 € / 1 Gramm
    Sparen 8.90 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-08-2
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
MDL-Nummer MFCD00055566
InChI-Schlüssel FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
IUPAC-Name 2-Amino-5-fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181°C to 185°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(F)COOH
Menge 1 g
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver