Learn More
2-Amino-5-iodbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438687 5 g 5 Gramm
11448687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19838.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5326-47-6 | C7H6INO2 | 263.034 g/mol
2-Amino-5-iodobenzoic acid is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-iodobenzoesäure wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen [LCD]-Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5326-47-6
Summenformel C7H6INO2
Molekulargewicht (g/mol) 263.034
MDL-Nummer MFCD00007849
InChI-Schlüssel GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 72911
IUPAC-Name 2-Amino-5-iodbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 639029
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 263.03
Reinheit (%) 98%