Learn More
2-Amino-5-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11341307 25 g 25 Gramm
11321307 1 g 1 Gramm
11331307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01513.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2941-78-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2941-78-8
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007909
InChI-Schlüssel NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylanthranilic acid, 6-amino-m-toluic acid, 2-amino-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methyl, m-toluic acid, 6-amino, 2-amino-5-methylbenzoicacid, unii-418xaj22v2, 2-amino-5-methyl benzoic acid, amino 2--5-methylbenzoic acid, pubchem4954
PubChem CID 76255
IUPAC-Name 2-Amino-5-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt ∽175°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1101527
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%