Learn More
2-Amino-5-Methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415587 10 g 10 Gramm
11425587 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23560.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2835-98-5 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-98-5
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007693
InChI-Schlüssel HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-m-cresol, 2-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 2-amino-5-methyl, 4-amino-3-hydroxytoluene, 2-hydroxy-p-toluidine, unii-qcg4es2a26, 6-amino-3-cresol, 3-methyl-6-aminophenol, 6-amino-3-methylphenol, qcg4es2a26
PubChem CID 76082
IUPAC-Name 2-Amino-5-Methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-methylphenol
Schmelzpunkt 155°C to 159°C
Menge 10 g
Beilstein 386144
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%