Learn More
2-Amino-5-(trifluormethoxy)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415697 5 g 5 Gramm
15405697 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32916.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83265-56-9 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83265-56-9
Summenformel C8H6F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.135
MDL-Nummer MFCD00176651
InChI-Schlüssel UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 5-trifluoromethoxyanthranilic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy, pubchem12913, acmc-20a4df, ksc496m3d, uxngdcbpigozfo-uhfffaoysa, 5-trifluoromethoxy anthranilic acid
PubChem CID 11085349
IUPAC-Name 2-Amino-5-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 221.14
Reinheit (%) 98%