Learn More
2-Amino-5-(-methylphenoxy)-benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401219 250 mg 250 Milligramm
15491209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401219 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64141.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 83265-53-6 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83265-53-6
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.136
MDL-Nummer MFCD01569537
InChI-Schlüssel GLCQUPLYYXSPQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-trifluoromethylanthranilic acid, 5-trifluoromethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoicacid, pubchem12904, 4-amino-3-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxy-4-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 10465535
IUPAC-Name 2-amino-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 141°C to 146°C (decomposition)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest