Learn More
2-Amino-6-Brombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434787 5 g 5 Gramm
15424787 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32106.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20776-48-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20776-48-1
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD03618455
InChI-Schlüssel BNQPROAXWQCNKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoanthranilic acid, 3-bromo-2-carboxyaniline, benzoic acid, 2-amino-6-bromo, buttpark 49\07-50, 2-amino-6-bromo-benzoic acid, ksc201s8r
PubChem CID 10560649
IUPAC-Name 2-Amino-6-Brombenzoesäure
SMILES NC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromobenzoic acid
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 98%