Learn More
2-Amino-6-Chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464243 5 g 5 Gramm
11319689 10 g 10 Gramm
11474243 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464243 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10890.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2148-56-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
2-Amino-6-chlorobenzoic acid is used as intermediate for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-chlorobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für die Medizin verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2148-56-3
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00051530
InChI-Schlüssel SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
PubChem CID 75071
IUPAC-Name 2-Amino-6-Chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Menge 5 g
Beilstein 2804041
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%