Learn More
2-Amino-6-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494303 1 g 1 Gramm
11404313 5 g 5 Gramm
11414313 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494303 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10919.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154.12 g/mol
Used in the synthesis of a novel benzamide with potent neuroleptic activity. 5- fluoro-2-methyl-3,l-benzoxazin-4-one was obtained from 2-amino-6-fluorobenzoic acid. The condensation of 2-amino-6-fluorobenzoic acid methyl ester and (4-fluorophenyl) acetyl chloride with N,N-dimethylamino-4-pyridine in CH 2 Cl 2 to give 2-fluoro-6-[2-(4-fluoro-phenyl)-acetylamino]-benzoic acid methyl ester in 61% yield. 2 Amino 6 fluorobenzoic acid is another easily ac cessible synthon for construction of monofluorinated heterocycles. Reactions of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glucopyranosyl bromide (2) with p-hydroxybenzaldehyde, trifluoromethyl and fluoro substi- tuted aniline and 2-amino-6-fluorobenzoic acid gave lO-(Pformyl- pheny1)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-(3-D-glucopyranoside. 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid,a loose white crystal,was synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese eines neuartigen Benzamids mit starker neuroleptischer Aktivität verwendet. 5-Fluor-2-Methyl-3,l-Benzoxazin-4-one wurde aus 2-Amino-6-Fluorobenzoesäure gewonnen. Die Kondensation von 2-Amino-6-Fluorbenzoesäure-Methylester und (4-Fluorphenyl)-Acetylchlorid mit N,N-dimethylamino-4-pyridin in CH2Cl2, um 2-Fluoro-6[2-(4-Fluoro-Phenyl)-Acetylamino]-Benzoesäure-Methylester mit 61 %-Ausbeute. 2 Amino-6-Fluorobenzoesäure ist ein weiterer leicht zugänglicher Synthon für den Bau von monofluorierten Heterocyclen. Die Reaktion von 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glucopyranosylbromid (2 ) mit p-Hydroxybenzaldehyd, Trifluoromethyl und Fluoro-substi- tuiertem Anilin und 2-Amino-6-Fluorobenzosäure ergab lO-(Pformyl-Pheny1)-2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl-(3-D-Glucopyranosid. 2-Fluoro-6-Iodobenzoesäure, ein loser weißer Kristall, wurde mit 2-Amino-6-Fluorobenzoesäure als Ausgangsmaterial synthetisiert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-76-4
Summenformel C7H5FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
MDL-Nummer MFCD00067781
InChI-Schlüssel RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
IUPAC-Name 2-Amino-6-fluorbenzoesäure
SMILES NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Menge 1 g
Beilstein 3540926
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%