Learn More
2-Amino-6-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10148043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10148043 5 g Glasflasche 5 Gramm
10411501 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10148043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 306450050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-76-4
Summenformel C7H5FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
MDL-Nummer MFCD00067781
InChI-Schlüssel RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
SMILES NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170°C to 172°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(F)COOH
Menge 5 g
IUPAC-Name 2-Amino-6-fluorbenzoat
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver