Learn More
2-Amino-6-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427057 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15427057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34128.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methoxybenzoic acid
CAS 53600-33-2
Schmelzpunkt ∽85°C (decomposition)
Summenformel C8H9NO3
MDL-Nummer MFCD01941328
Menge 1 g
Synonym 6-methoxyanthranilic acid, 6-amino-o-anisic acid, 2-amino-6-methoxy-benzoic acid, 2-amino-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy anthranilic acid, pubchem4706, 3-amino-2-carboxyanisole, 6-methoxy-anthranilic acid, 2-carboxy-3-methoxyaniline
InChI-Schlüssel DYZDIWNRWSNVPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)N
IUPAC-Name 2-amino-6-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
PubChem CID 2735357
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 97%