Learn More
2-Amino-6-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472198 100 g 100 Gramm
11452198 5 g 5 Gramm
11462198 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15187.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4389-50-8 | C8H8NO2 | 150.16 g/mol
2-Amino-6-methylbenzoic acid reacts with cyanogen bromide to prepare 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-methylbenzoesäure erzeugt in einer Reaktion mit Cyanogenbromid 2-Amino-5-methylbenzo[d][1,3]oxazin-4-on.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4389-50-8
Summenformel C8H8NO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.16
MDL-Nummer MFCD00007809
InChI-Schlüssel XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-methylanthranilic acid, 6-amino-o-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-6-methyl, 2-amino-6-methyl-benzoic acid, 6-methylanthranilate, pubchem4957, acmc-209jvt, 6-methyl anthranilic acid, 3-amino-2-carboxytoluene, 2-carboxy-3-methylaniline
PubChem CID 151210
IUPAC-Name 2-Amino-6-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt ∼127°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2803391
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%