Learn More
2-Amino-7-Bromfluoren, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471588 5 g 5 Gramm
15481588 250 mg 250 Milligramm
15461588 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55370.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6638-60-4 | C13H10BrN | 260.134 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. (0.724 mg/l)
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6638-60-4
Summenformel C13H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 260.134
MDL-Nummer MFCD00001127
InChI-Schlüssel RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-7-bromofluorene, 2-bromo-7-aminofluorene, fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromo-9h-fluoren-2-ylamine, 9h-fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromofluorene-2-ylamine, acmc-20a5iw, 2-amino-7-bromo-9h-fluorene, 9h-fluoren-2-amine,7-bromo, 7-bromanyl-9h-fluoren-2-amine
PubChem CID 23126
IUPAC-Name 7-brom-9H-fluoren-2-amin
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-7-bromofluorene
Schmelzpunkt 148°C to 149°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water. (0.724mg/L)
Formelmasse 260.13
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch