Learn More
2-Amino-9,9-Dimethylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492109 5 g 5 Gramm
15402119 250 mg 250 Milligramm
15482109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64771.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108714-73-4 | Molecular Formula: C15H15N | Molecular Weight: 209.292 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108714-73-4
Summenformel C15H15N
Molekulargewicht (g/mol) 209.292
MDL-Nummer MFCD09953790
InChI-Schlüssel GUTJITRKAMCHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-9,9-dimethylfluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-amine, 2-amino-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylamine, 9,9-dimethyl9h-fluorene-2-amine, pubchem23234, ksc495c6d, 9,9-dimethyl-2-aminofluorene, 2-amino-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-fluoren-2-amine
PubChem CID 22617093
IUPAC-Name 9,9-dimethylfluoren-2-amin
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 15506865
Formelmasse 209.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver