Learn More
2-Amino-9-fluorenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481168 25 g 25 Gramm
15461168 1 g 1 Gramm
15471168 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55048.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3096-57-9 | C13H9NO | 195.22 g/mol
2-Amino-9-fluorenone is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-9-fluorenon wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3096-57-9
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD00001157
InChI-Schlüssel SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-9-fluorenone, 2-amino-9h-fluoren-9-one, 2-aminofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one,2-amino, fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one, 2-amino-9ci, 2-amino-fluorenon, 2-aminofluorenone-9, 2-aminofluorene-9-one
PubChem CID 18357
IUPAC-Name 2-aminofluoren-9-on
SMILES NC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-9-fluorenone
Schmelzpunkt 157°C to 160°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%