Learn More
2'-Aminoacetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332449 25 g 25 Gramm
11322449 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27343.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34801-09-7 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34801-09-7
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00210388
InChI-Schlüssel MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminophenyl acetamide, 2'-aminoacetanilide, o-aminoacetanilide, acetamide, n-2-aminophenyl, unii-lb34xrq95v, lb34xrq95v, acetamide, n-2-aminophenyl-9ci, n-acetyl-2-aminoaniline, n-acetyl-o-phenylenediamine, 2-aminoactanilide
PubChem CID 11149
IUPAC-Name N-(2-Aminophenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Aminoacetanilide
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Menge 25 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%