Learn More
2-Aminoadenosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439990
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439990 25 g 25 Gramm
11419990 1 g 1 Gramm
11429990 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439990 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044748.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2096-10-8 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2096-10-8
MDL-Nummer MFCD00053556
ChEBI CHEBI:1014
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoadenosine
Summenformel C10H14N6O4
Synonym 2-aminoadenosine, 2-amine adenosine, adenosine, 2-amino, 2,6-diaminopurine riboside, 2,6-diaminonebularine, 2,6-diaminopurinosine, 2r,3r,4s,5r-2-2,6-diaminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 2,6-diamino-9-beta-d-ribofuranosyl purine, pubchem14156, ksc202m1p
InChI-Schlüssel ZDTFMPXQUSBYRL-SBTUYZBDNA-N
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=N1
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 282.26
Menge 25 g
PubChem CID 72200
Formelmasse 282.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver