Learn More
2-Aminobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10351770 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10351770 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279660010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzaldehyde
CAS 529-23-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 80°C to 85°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7NO
Strukturformel NH2C6H4CHO
MDL-Nummer MFCD00007709
Menge 1 g
Synonym o-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino, 2-amino-benzaldehyde, aminobenzaldehyde, anthranilaldehyde, 2-formylaniline, anthranil aldehyde, o-amino benzaldehyde, benzaldehyde, amino, pubchem15692
InChI-Schlüssel FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)N
IUPAC-Name 2-Aminobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
PubChem CID 68255
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt