Learn More
2-Aminobenzophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10637052 25 g Glasflasche 25 Gramm
10647052 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103160250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-77-0
Summenformel C13H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 197.24
MDL-Nummer MFCD00007713
InChI-Schlüssel MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
PubChem CID 76080
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)-Phenylmethanon
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.0°C to 108.0°C
Farbe gold-gelb
Flammpunkt 240°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4COC6H5
Menge 25 g
Beilstein 14, 76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 40g/L methanol (20°C),soluble in chloroform
Formelmasse 197.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.