Learn More
2-Aminobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474574 10 g -
11484574 50 g 50 Gramm
11494574 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13180.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2-Aminobenzyl alcohol is oxidatively cyclised with an array of ketones in dioxane at 80°C in the presence of a ruthenium catalyst and KOH to give corresponding quinolines. It undergoes oxidation catalyzed by heterotrimetallic RuMnMn species on the hydrotalcite surface in the presence of O2 to yield 2-aminobenzaldehyde. was used in the synthesis of ethyl 2-hydroxymethylcarbanilate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzylalkohol wird oxidativ mit einer Reihe von Ketonen in Dioxan bei 80 °C in Gegenwart eines Rutheniumkatalysators und KOH zykliert, um entsprechende Chinoline zu geben. Es unterliegt Oxidation katalysiert durch heterotrimetallische RuMnMn-Spezies auf der Hydrotalcit-Oberfläche in Anwesenheit von O2, um 2-Aminobenzaldehyd yu ergeben. Wurde in der Synthese von Ethyl-2-Hydroxymethylcarbanilat verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5344-90-1
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007749
InChI-Schlüssel VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
PubChem CID 21439
IUPAC-Name (2-Aminophenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Siedepunkt 160°C (10 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 1072211
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%