Learn More
(2-Aminoethoxy)essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458907
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15458907 1 g 1 Gramm
15468907 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15458907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52289.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10366-71-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reactant in the synthesis ammonium ion-selective fluoroionophore. Used in the analysis of recognition elements for mitochondrial processing peptidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionspartner bei der Synthese von Ammoniumionen-selektivem Fluoroionophor. Wird bei der Analyse von Erkennungselementen für die mitochondriale Verarbeitungspeptidase verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10366-71-9
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD09865417
InChI-Schlüssel GNRLUBOJIGSVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethoxy acetic acid, 2-amino-ethoxy-acetic acid, 2-aminoethoxy acetic acid, acetic acid, aminoethoxy, 5-amino-3-oxapentanoic acid, aminoethoxyacetic acid, 2-2-aminoethoxyl acetic acid, acetic acid, 2-aminoethoxy
PubChem CID 11170956
IUPAC-Name 2-(2-aminoethoxy)essigsäure
SMILES C(COCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Aminoethoxy)acetic acid
Schmelzpunkt 177°C to 179°C
Strukturformel NH2CH2CH2OCH2CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 98%