Learn More
2-Aminofluorol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479797 1 g 1 Gramm
11489797 5 g 5 Gramm
11499797 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22769.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 153-78-6 | C13H11N | 181.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153-78-6
Summenformel C13H11N
Molekulargewicht (g/mol) 181.238
MDL-Nummer MFCD00001125
InChI-Schlüssel CFRFHWQYWJMEJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminofluorene, 2-fluorenamine, aminofluoren, 2-fluoreneamine, fluorene, 2-amino, fluoren-2-amine, 2-fluorenylamine, 2-fluroenylamine, fluoren-2-ylamine, aminofluoren german
PubChem CID 1539
IUPAC-Name 9H-fluoren-2-amin
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminofluorene
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 1 g
Beilstein 1945861
Formelmasse 181.24
Reinheit (%) 98%