Learn More
2-Aminofluorol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11499797
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11499797 25 g 25 Gramm
11479797 1 g 1 Gramm
11489797 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11499797 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22769.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 153-78-6 | C13H11N | 181.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153-78-6
Summenformel C13H11N
Molekulargewicht (g/mol) 181.238
MDL-Nummer MFCD00001125
InChI-Schlüssel CFRFHWQYWJMEJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminofluorene, 2-fluorenamine, aminofluoren, 2-fluoreneamine, fluorene, 2-amino, fluoren-2-amine, 2-fluorenylamine, 2-fluroenylamine, fluoren-2-ylamine, aminofluoren german
PubChem CID 1539
IUPAC-Name 9H-fluoren-2-amin
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Aminofluorene
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 25 g
Beilstein 1945861
Formelmasse 181.24
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminofluorene
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Consigli di prudenza
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoren-2-ylamine
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.