Learn More
2-Aminonaphthalen-1-sulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432938
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11432938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18644.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-16-3
Summenformel C10H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 223.246
MDL-Nummer MFCD00003988
InChI-Schlüssel GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
PubChem CID 6670
IUPAC-Name 2-aminonaphthalin-1-sulfonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Menge 500 g
Beilstein 613084
Merck Index 14,6406
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid