Learn More
2-Aminonaphthalen-1-sulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442938 2500 g 2500 Gramm
11432938 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18644.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-16-3
Summenformel C10H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 223.246
MDL-Nummer MFCD00003988
InChI-Schlüssel GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
PubChem CID 6670
IUPAC-Name 2-aminonaphthalin-1-sulfonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Menge 2500 g
Beilstein 613084
Merck Index 14,6406
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 98%