Learn More
2-Aminoterephthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756839 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10399340
Marke: Thermo Scientific Acros 278030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10312-55-7
Summenformel C8H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.13
MDL-Nummer MFCD00134536
InChI-Schlüssel GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
PubChem CID 2724822
IUPAC-Name 2-aminoterephthalsäure
SMILES NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminoterephthalic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 324.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 14, 558
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in solvents
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoterephthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.