Learn More
2-Aminothiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329679 25 g 25 Gramm
11493188 100 g 100 Gramm
11403198 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18952.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
2-Aminothiophenol was used in the synthesis of 1,5-benzothiazepines derivatives by reacting with 1,3-diphenylpropenone derivatives and using aluminosilicate solid catalysts. It was also used in the synthesis of benzothiazole2 and 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin derivatives. The ternary complexes of copper (II) with salicylidene-2-aminothiophenol (L) and glycine, alanine, valine and histidene amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminothiophenol wurde bei der Synthese von 1,5-benzothiazepines-Derivaten verwendet, indem es mit 1,3-diphenylpropenon-Derivaten und mit aluminosilikaten Feststoffkatalysatoren reagierte. Es wurde auch bei der Synthese von Benzothiazol 2- und 3-(Benzothiazol-2-yl)Cumarin-Derivaten verwendet. Die ternären Komplexe aus Kupfer (II) mit Salicyliden-2-aminothiophenol (L) und Glycin, Alanin, Valin und Histidene Aminosäuren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-07-5
Summenformel C6H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 125.19
MDL-Nummer MFCD00007702
InChI-Schlüssel VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
IUPAC-Name 2-Aminobenzolthiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiophenol
Schmelzpunkt 18°C to 23°C
Dichte 1.17
Siedepunkt 234°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.642
Menge 25 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 606076
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 125.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminothiophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminothiophenol