Learn More
2-Aminothiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403198 500 g 500 Gramm
11329679 25 g 25 Gramm
11493188 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18952.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.76 €
    198.65 € / 500 Gramm
    Sparen 44.11 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
2-Aminothiophenol was used in the synthesis of 1,5-benzothiazepines derivatives by reacting with 1,3-diphenylpropenone derivatives and using aluminosilicate solid catalysts. It was also used in the synthesis of benzothiazole2 and 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin derivatives. The ternary complexes of copper (II) with salicylidene-2-aminothiophenol (L) and glycine, alanine, valine and histidene amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminothiophenol wurde bei der Synthese von 1,5-benzothiazepines-Derivaten verwendet, indem es mit 1,3-diphenylpropenon-Derivaten und mit aluminosilikaten Feststoffkatalysatoren reagierte. Es wurde auch bei der Synthese von Benzothiazol 2- und 3-(Benzothiazol-2-yl)Cumarin-Derivaten verwendet. Die ternären Komplexe aus Kupfer (II) mit Salicyliden-2-aminothiophenol (L) und Glycin, Alanin, Valin und Histidene Aminosäuren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-07-5
Summenformel C6H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 125.19
MDL-Nummer MFCD00007702
InChI-Schlüssel VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
IUPAC-Name 2-Aminobenzolthiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiophenol
Schmelzpunkt 18°C to 23°C
Dichte 1.17
Siedepunkt 234°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.642
Menge 500 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 606076
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 125.19
Reinheit (%) 98%