Learn More
2-Benzamido-3-methylbutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30968377
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30968377 10 g
30954627 25 g
30963569 5 g
30953140 1 g
30952794 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30968377 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11595810g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzamido-3-methylbutanoic acid
CAS 2901-80-6
Summenformel C12H15NO3
MDL-Nummer MFCD00038283
Menge 10 g
SMILES CC(C)C(C(O)=O)NC(C1=CC=CC=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 221.25
Reinheit (%) 95%