Learn More
2-Benzimidazolacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043451
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
4414-88-4
C9H7N3
157.176
MFCD00005601
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
2-benzimidazolyl acetonitrile, 2-cyanomethyl benzimidazole, 1h-benzimidazole-2-acetonitrile, 2-benzimidazoleacetonitrile, 2-benzimidazolylacetonitrile, 2-cyanomethylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-ylacetonitrile, 2-kyanmethylbenzimidazol, benzimidazole, 2-cyanomethyl, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl acetonitrile
20455
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)Acetonitril
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CC#N
4414-88-4
C9H7N3
157.176
MFCD00005601
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
2-benzimidazolyl acetonitrile, 2-cyanomethyl benzimidazole, 1h-benzimidazole-2-acetonitrile, 2-benzimidazoleacetonitrile, 2-benzimidazolylacetonitrile, 2-cyanomethylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-ylacetonitrile, 2-kyanmethylbenzimidazol, benzimidazole, 2-cyanomethyl, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl acetonitrile
20455
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)Acetonitril
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CC#N
2-Benzimidazoleacetonitrile, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzimidazolacetonitril, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Benzimidazoleacetonitrile
Schmelzpunkt 206°C to 211°C
Geruch Odorless
Menge 2 g
Beilstein 128461
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 157.18
Reinheit (%) 99%