Learn More
2-Benzoxazolinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499376
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499376 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16499376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW015818
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoxazolinone
Physikalische Form Solid
CAS 59-49-4
Farbe Light Brown to Brown
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H5NO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-Benzoxazolone 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one 2-Hydroxybenzoxazole
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (740.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (28.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2N1
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research