Learn More
2-Benzoylbenzoesäure, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440843 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11440843 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13281.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.06 €
    89.65 € / 250 Gramm
    Sparen 15.41 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-52-9
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00002472
InChI-Schlüssel FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6813
IUPAC-Name 2-Benzoylbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzoylbenzoic acid
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Siedepunkt 257°C
Geruch Odorless
Menge 250 g
Beilstein 1107841
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) ≥98%