Learn More
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 87100-28-5 |
| Summenformel | C13H19BO2 |
| MDL-Nummer | MFCD05663841 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | CC1(C)OB(CC2=CC=CC=C2)OC1(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.10 |
| Reinheit (%) | 97% |