Learn More
2-Benzyl-4-Chlorphenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used in soaps, anionic detergents, cosmetics and aerosol spray products. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Benzyl-4-chlorphenol wird bei der Formulierung von Desinfektionsmitteln und Desinfektionsmitteln verwendet. Es wird auch in Seifen, anionischen Detergenzien, Kosmetika und Sprays verwendet. Es ist ein nützliches biochemisches Verfahren in der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und alkalischen Lösungen. Löslich in Wasser (<1 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Benzyl-4-chlorophenol |
| Schmelzpunkt | 45°C to 51°C |
| Dichte | 1.19 |
| Siedepunkt | 160°C to 162°C (5 mmHg) |
| Flammpunkt | 185°C (365°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1959194 |
| Merck Index | 14,2407 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,alkaline solutions. Soluble in water(<1mg/ml). |
| Show More |