Learn More
2-(Benzyloxy)-1-ethanaminhydrochlorid, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10639724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10639724 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10462813 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639724 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07103DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10578-75-3
Summenformel C9H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 187.667
MDL-Nummer MFCD06411550
InChI-Schlüssel AFQMWBUNDONXED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxyethylamine hydrochloride, aminoethylbenzyl ether hydrochloride, 2-phenylmethoxy-ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine, hcl, 2-benzyloxy ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy ethyl amine hydrochloride, ethanamine, 2-phenylmethoxy-, hydrochloride, 2-phenylmethoxy ethylamine, chloride
PubChem CID 2794786
IUPAC-Name 2-phenylmethoxyethanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 187.67
Reinheit (%) 97%