Learn More
2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 315.32 |
Reinheit (%) | 97% |